三溴化硼 99.9%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
295200250 295201000
ACRO295200250EA 0 CNY
ACRO295200250 ACRO295201000
三溴化硼 99.9%
三溴化硼
分子式: BBr₃
沸点: 91,2 °C (760 mmHg)
溶点: –46 °C
密度: 2,65 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011312
CAS号: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
UN号: 2692
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01337
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear amber Liquid
Assay ≥99.85 % (By difference)
Titration ≥99.2 %
Sulfur (S) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm
Impurity ≤0.13 % Free bromine (Br2)