硫酸镁 ≥95%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
VWRC25162.361EA 851 CNY
VWRC25162.361 VWRC25162.465
硫酸镁 ≥95%, TECHNICAL
硫酸镁
分子式: MgSO₄
溶点: 1127 °C
密度: 2,65 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011110
CAS号: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 95 %