氧化镁 light ≥97%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
VWRC25054.298EA 1422 CNY
VWRC25054.298 VWRC25054.367
氧化镁 light ≥97%, TECHNICAL
氧化镁
分子式: MgO
沸点: 3600 °C (1013 hPa)
溶点: 2800 °C
密度: 3,58 g/cm³ (25 °C)
MDL编号: MFCD00011109
CAS号: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
现在订购
产品技术规格
Assay (on calcinated product) Min. 97 %
Loss on ignition Max. 8 %
Silica Max. 1.5 %