碳酸钙, anhydrous, Reagent Grade
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: Marble
VWRC0179-1KGEA 3077 CNY
VWRC0179-1KG VWRC0179-500G
碳酸钙, anhydrous, Reagent Grade
碳酸钙
分子式: CaCO₃
分子量: 100.09 g/mol
溶点: 825
密度: 2.71 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010906
CAS号: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658
现在订购
产品技术规格
Arsenic ≤0.0003%
Fluoride ≤0.005%
Heavy Metals ≤0.003%
Lead ≤0.001%
Loss on Drying ≤2.0%
Magnesium and Alkali Salts ≤1.0%
Purity >98%