碳酸钙 98+%, heavy powder, 纯净
供应商: Thermo Fisher Scientific
124670010
124670025
ACRO124670010EA
0
CNY
ACRO124670010
ACRO124670025
碳酸钙 98+%, heavy powder, 纯净
碳酸钙
分子式:
CaCO₃ 溶点: 825 °C (dec.) 密度: 2,71 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00010906 CAS号: 471-34-1 EINECS: 207-439-9 Merck Index: 13,01658 |
产品技术规格
Appearance | White to off-white Powder |
Titration Complexometric | ≥98.0 % |
Titration with HClO4 | 0.40 to 0.60 M |
NMR | ≥94 % |