高氯酸钡, anhydrous 99%, extra_pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
221271000 221275000
ACRO221271000EA 0 CNY
ACRO221271000 ACRO221275000
高氯酸钡, anhydrous 99%, extra_pure
高氯酸钡
分子式: Ba(ClO₄)₂
分子量: 336.23 g/mol
溶点: 505
密度: 3.2 g/cm³
闪点: 21 (closed cup)
MDL编号: MFCD00003440
CAS号: 13465-95-7
EINECS: 236-710-4
UN号: 1447
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,01016
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤1000 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Nickel (Ni) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.1 % (in water)