二氟氢化铵 ≥97%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC21253.290EA 473 CNY
VWRC21253.290 VWRC21253.368
二氟氢化铵 ≥97%, TECHNICAL
二氟氢化铵
分子式: NH₄HF₂
溶点: 127 °C
密度: 0,8 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00012018
CAS号: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
UN号: 1727
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00498
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 97 %