酸式硫酸钾 ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 硫酸氢钾
VWRC27011.237EA 622 CNY
VWRC27011.237 VWRC27011.294
酸式硫酸钾 ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
酸式硫酸钾
分子式: KHSO₄
分子量: 136.17 g/mol
溶点: 214
密度: 2.32 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00011404
CAS号: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
UN号: 2509
ADR: 8 II
Merck Index: 13,07695
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
Al (Aluminium) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm