硫酸钠, anhydrous ≥99% ACS
供应商: VWR Chemicals
VWRC0836-1KGEA 1248 CNY
VWRC0836-1KG VWRC0836-2.5KG VWRC0836-500G VWRC0836-F50KG
硫酸钠, anhydrous ≥99% ACS
硫酸钠
分子式: Na₂SO₄
沸点: 1429 °C (1013 hPa)
溶点: 888 °C
密度: 2,7 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003504
CAS号: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Calcium <0.01%
Chloride ≤0.001%
Heavy metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.001%
Loss on ignition ≤0.5%
Magnesium ≤0.005%
Nitrogen compounds ≤0.0005%
pH (5%, Water) at 25 °C 5.2 – 9.2
Phosphate ≤0.001%
Potassium ≤0.01%
Purity ≥99%