硫酸铯 99+%, 纯净
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
218700250 218701000 218700100
ACRO218700250EA 0 CNY
ACRO218700250 ACRO218701000 ACRO218700100
硫酸铯 99+%, 纯净
硫酸铯
分子式: Cs₂O₄S
沸点: 1900 °C (760 mmHg)
溶点: 1005 °C
密度: 4,24 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010959
CAS号: 10294-54-9
EINECS: 233-662-6
Merck Index: 13,02025
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.0 %