硫氰酸钾 ≥98%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Warning
VWRC27033.290EA 1098 CNY
VWRC27033.290 VWRC27033.368
硫氰酸钾 ≥98%, GPR RECTAPUR®
硫氰酸钾
分子式: KSCN
沸点: 500 °C (1013 hPa)
溶点: 175 °C
密度: 1,61 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011413
CAS号: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 5 ppm