六氯铂酸钾 (∼40% Pt)
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
195350010 195350050
ACRO195350010EA 0 CNY
ACRO195350010 ACRO195350050
六氯铂酸钾 (∼40% Pt)
六氯铂酸钾
分子式: K₂PtCl₆
溶点: 250 °C (dec.)
密度: 3,344 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011389
CAS号: 16921-30-5
EINECS: 240-979-3
UN号: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07720
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow to light orange Powder and/or chunks
Platinum (Pt) 39.4 to 40.6 % (Pt)