四氯铂(II)酸钾 Pt 46-47%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
195360010 195360050
ACRO195360010EA 0 CNY
ACRO195360010 ACRO195360050
四氯铂(II)酸钾 Pt 46-47%
四氯铂(II)酸钾
分子式: Cl₄K₂Pt
沸点: 35…40 °C (20 mmHg)
溶点: 250 °C (dec.)
密度: 3,38 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011378
CAS号: 10025-99-7
EINECS: 233-050-9
UN号: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07855
现在订购
产品技术规格
Appearance Red-brown Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤500 ppm (referring to Pt)
Gravimetry 46 to 47 % (Pt)