磷酸二氢钾 ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 磷酸一钾, 磷酸二氢钾, 无水磷酸二氢钾
VWRC26923.298EA 704 CNY
VWRC26923.298 VWRC26923.367
磷酸二氢钾 ≥99%, GPR RECTAPUR®
磷酸二氢钾
分子式: KH₂PO₄
沸点: ~100 °C (1013 hPa)
溶点: 253 °C
密度: 2,3 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011401
CAS号: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 100 ppm