磷酸二氢钾, EMSURE® ISO analysis_for, Supelco®
供应商: Merck
Synonyms: 磷酸一钾, 磷酸二氢钾, 无水磷酸二氢钾
MQ300
1.04873.0250 1.04873.1000
MERC1.04873.0250EA 0 CNY
MERC1.04873.0250 MERC1.04873.1000
磷酸二氢钾, EMSURE® ISO analysis_for, Supelco®
磷酸二氢钾
分子式: KH₂PO₄
分子量: 136.09 g/mol
沸点: ∼100 °C (1013 hPa)
溶点: 253
密度: 2.3 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011401
CAS号: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744
现在订购
产品技术规格
Solubility 222 g/l (20 °C)
Melting Point 253 °C (decomposition)
Molar Mass 136.08 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Density 2.34 g/cm3 (20 °C)
pH 4.4 (50 g/l, H2O, 20 °C)