磷酸氢二钠, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Synonyms: 磷酸一氢钠, 磷酸二钠, 二盐基磷酸钠, 磷酸氢二钠
M-Clarity™ quality level = MQ200
S7907-100G S7907-500G
SIALS7907-100GEA 0 CNY
SIALS7907-100G SIALS7907-500G
磷酸氢二钠, Sigma-Aldrich®
磷酸氢二钠
分子式: Na₂HPO₄
分子量: 141.96 g/mol
溶点: 250
密度: 1.53 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003496
CAS号: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805