≥97%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 磷酸氢二钾
VWRC26930.260EA 567 CNY
VWRC26930.260 VWRC26930.293 VWRC26930.362
≥97%, GPR RECTAPUR®
磷酸氢二钾
分子式: K₂HPO₄
分子量: 174.18 g/mol
溶点: 340
密度: 2.3 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011383
CAS号: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 97 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm