, anhydrous ≥98% ACS
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 磷酸氢二钾
VWRC0705-2.5KGEA 3336 CNY
VWRC0705-2.5KG VWRC0705-500G VWRC0705-12KG VWRC0705-50KG
, anhydrous ≥98% ACS
磷酸氢二钾
分子式: K₂HPO₄
分子量: 174.18 g/mol
溶点: 340
密度: 2.3 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011383
CAS号: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Chloride <0.003%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.001%
Loss on Drying ≤1%
Nitrogen Compounds ≤0.001%
pH (5%, Water) @25°C 8.5 – 9.6
Purity ≥98%
Sodium ≤0.05%
Sulphate ≤0.005%