磷酸三钾, anhydrous 97%, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 正磷酸钾
387680250 387685000 387680010
ACRO387680250EA 0 CNY
ACRO387680250 ACRO387685000 ACRO387680010
磷酸三钾, anhydrous 97%, pure
磷酸三钾
分子式: K₃O₄P
分子量: 212.27 g/mol
溶点: 1340 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00036295
CAS号: 7778-53-2
EINECS: 231-907-1
Merck Index: 12,07830
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder or granules and/or chunks
Titration excess HCl ≥96.0 %