磷酸氢二钾, anhydrous 99+% 用于分析
供应商: Thermo Fisher Scientific
215470010 215472500
ACRO215470010EA 0 CNY
ACRO215470010 ACRO215472500
磷酸氢二钾, anhydrous 99+% 用于分析
磷酸氢二钾
分子式: K₂HPO₄
溶点: 340 °C
密度: 2,3 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011383
CAS号: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤1 % (130°C)
pH 8.5 to 9.6 (5 % at 20°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm