六氟磷酸钾 99%, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
191090010 191090500 191092500
ACRO191090010EA 0 CNY
ACRO191090010 ACRO191090500 ACRO191092500
六氟磷酸钾 99%, extra pure
六氟磷酸钾
分子式: F₆KP
溶点: 575 °C
密度: 2,58 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011412
CAS号: 17084-13-8
EINECS: 241-143-0
UN号: 3260
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.1 % (100°C)
Free fluoride ≤0.5 %