六氰基铁(III)酸钾 ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 赤血盐, 铁氰化钾
VWRC26810.232EA 810 CNY
VWRC26810.232 VWRC26810.298
六氰基铁(III)酸钾 ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
六氰基铁(III)酸钾
分子式: K₃Fe(CN)₆
分子量: 329.25 g/mol
密度: 1.85 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011392
CAS号: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99.0 %
Hexacyanoferrate (II) (as Fe(CN)6) Max. 0.05 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm