六氰基铁(III)酸钾 99+% ACS
供应商: Thermo Fisher Scientific
424120050 424125000
ACRO424120050EA 0 CNY
ACRO424120050 ACRO424125000
六氰基铁(III)酸钾 99+% ACS
六氰基铁(III)酸钾
分子式: K₃Fe(CN)₆
密度: 1,85 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011392
CAS号: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712
现在订购
产品技术规格
Appearance Orange to red Crystals and/or chunks
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Ferro compounds ≤0.05 % as ferrocyanide ion ¢Fe(CN)6!4-
Insoluble matter ≤0.005 %