高氯酸钾 99+% for analysis
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
221360250 221365000
ACRO221360250EA 0 CNY
ACRO221360250 ACRO221365000
高氯酸钾 99+% for analysis
高氯酸钾
分子式: ClKO₄
分子量: 138.55 g/mol
溶点: 400 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011362
CAS号: 7778-74-7
EINECS: 231-912-9
UN号: 1489
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07738
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Titration ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm