氯化钠, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
MQ200
S7653-1KG S7653-5KG
SIALS7653-1KGEA 0 CNY
SIALS7653-1KG SIALS7653-5KG
氯化钠, Sigma-Aldrich®
氯化钠
分子式: NaCl
分子量: 58.44 g/mol
沸点: 1413
溶点: 801
密度: 2.16 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003477
CAS号: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599