溴化铯 99.9%, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: Cesiumbromide
192060250 192061000
ACRO192060250EA 0 CNY
ACRO192060250 ACRO192061000
溴化铯 99.9%, pure
溴化铯
分子式: BrCs
分子量: 212.81 g/mol
沸点: 1300
溶点: 636
密度: 4.44 g/cm³
MDL编号: MFCD00010954
CAS号: 7787-69-1
EINECS: 232-130-0
Merck Index: 13,02019
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤0.1 %