四苯硼钠 ACS
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 四苯基硼酸钠
424450250 424451000
ACRO424450250EA 0 CNY
ACRO424450250 ACRO424451000
四苯硼钠 ACS
四苯硼钠
分子式: (C₆H₅)₄BNa
分子量: 342.22 g/mol
溶点: >300 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011494
CAS号: 143-66-8
EINECS: 205-605-5
UN号: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,08765
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Gravimetry ≥99.5 %
Clarity of solution Passes test