1,1,3,3-四甲基胍 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 四甲基胍
221291000 221295000
ACRO221291000EA 0 CNY
ACRO221291000 ACRO221295000
1,1,3,3-四甲基胍 99%
1,1,3,3-四甲基胍
分子式: C₅H₁₃N₃
分子量: 115.18 g/mol
沸点: 160…162 °C (760 mmHg)
溶点: –30 °C
密度: 0.91 g/cm³
闪点: 50 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008323
CAS号: 80-70-6
EINECS: 201-302-7
UN号: 2920
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4665 to 1.4695 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %