1,3-二噻烷 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
169510050 169510250
ACRO169510050EA 0 CNY
ACRO169510050 ACRO169510250
1,3-二噻烷 97%
1,3-二噻烷
分子式: C₄H₈S₂
沸点: 207 - 208 °C (1013 hPa)
溶点: 49…54 °C
密度: 1,36 g/cm³ (25 °C)
闪点: 90 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006654
CAS号: 505-23-7
EINECS: 208-006-7
ADR: 9,
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light beige Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
GC ≥96.0 %