碳酸丙烯酯 99.5%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 1,2-丙二醇碳酸酯, 4-甲基-1,3-二氧戊环-2-酮
131560025 131565000 131560010
ACRO131560025EA 0 CNY
ACRO131560025 ACRO131565000 ACRO131560010
碳酸丙烯酯 99.5%
碳酸丙烯酯
分子式: C₄H₆O₃
沸点: 240…243 °C (760 mmHg)
溶点: –49 °C
密度: 1,204 g/cm³
闪点: 116 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005385
CAS号: 108-32-7
EINECS: 203-572-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤40 APHA