1,8-二羟基蒽醌 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 丹蒽醌, 二羟蒽醌
114830050 114831000 114835000
ACRO114830050EA 0 CNY
ACRO114830050 ACRO114831000 ACRO114835000
1,8-二羟基蒽醌 95%
1,8-二羟基蒽醌
分子式: C₁₄H₈O₄
分子量: 240.22 g/mol
溶点: 190…195 °C
闪点: >200 °C
MDL编号: MFCD00001211
CAS号: 117-10-2
EINECS: 204-173-5
Merck Index: 13,02841
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow-green to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 195 °C
HPLC ≥94 %