哌嗪 99%, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 二乙烯二胺, 对二氮己环
131291000 131295000
ACRO131291000EA 0 CNY
ACRO131291000 ACRO131295000
哌嗪 99%, extra pure
哌嗪
分子式: C₄H₁₀N₂
分子量: 86.14 g/mol
沸点: 146…148 °C (760 mmHg)
溶点: 107…111 °C
闪点: 65 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005953
CAS号: 110-85-0
EINECS: 203-808-3
UN号: 2579
ADR: 8 III
Merck Index: 13,07545
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
GC ≥98.5 %
Color of solution ≤30 APHA (50% in methanol)