1,4-二叠氮双环[2.2.2]辛烷 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
112471000 112475000
ACRO112471000EA 0 CNY
ACRO112471000 ACRO112475000
1,4-二叠氮双环[2.2.2]辛烷 97%
1,4-二叠氮双环[2.2.2]辛烷
分子式: C₆H₁₂N₂
沸点: 174 °C (760 mmHg)
溶点: 155…160 °C
密度: 1,14 g/cm³
闪点: 62 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006689
CAS号: 280-57-9
EINECS: 205-999-9
UN号: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,09801
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.0 % (K.F.)
GC ≥96.0 %