环戊基乙炔 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
381310010 381310050
ACRO381310010EA 0 CNY
ACRO381310010 ACRO381310050
环戊基乙炔 95%
环戊基乙炔
分子式: C₇H₁₀
分子量: 94.16 g/mol
闪点: 1.1 °C
MDL编号: MFCD00013744
CAS号: 930-51-8
UN号: 3295
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %