环丙甲酰氯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 环丙烷甲酰氯
111630250 111631000
ACRO111630250EA 0 CNY
ACRO111630250 ACRO111631000
环丙甲酰氯 98%
环丙甲酰氯
分子式: C₄H₅ClO
分子量: 104.54 g/mol
沸点: 119 °C (760 mmHg)
密度: 1.15 g/cm³
闪点: 23 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00001277
CAS号: 4023-34-1
EINECS: 223-684-4
UN号: 2920
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4515 to 1.4535 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %
BSC Certification Passes
Microbial contamination (Salmonella) Absent in 375g