环己甲酰氯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 六氢苯甲酰氯
169050250 169051000
ACRO169050250EA 0 CNY
ACRO169050250 ACRO169051000
环己甲酰氯 98%
环己甲酰氯
分子式: C₇H₁₁ClO
分子量: 146.62 g/mol
沸点: 184
溶点: 29
密度: 1.09 g/cm³
闪点: 66 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001456
CAS号: 2719-27-9
EINECS: 220-322-7
UN号: 3265
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %
Titration RCOOH ≤2 %
Free acid (HCl) Traces