环丁基甲酰氯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 环丁烷甲酸氯
110910100 110910010
ACRO110910100EA 0 CNY
ACRO110910100 ACRO110910010
环丁基甲酰氯 99%
环丁基甲酰氯
分子式: C₅H₇ClO
沸点: 145 °C (760 mmHg)
闪点: 37 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00001319
CAS号: 5006-22-4
EINECS: 225-680-8
UN号: 2920
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4545 to 1.4565 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥98.5 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.06 to 1.19
BSC Certification Passes