1,5-二苯基卡巴肼 97,0 zA
供应商: VWR Chemicals
|
Warning
|
Synonyms:
1,5-二苯羰酰肼, 对称二苯氨基脲
VWRC23550.120EA
403
CNY
VWRC23550.120
VWRC23550.153
1,5-二苯基卡巴肼 97,0 zA
1,5-二苯基卡巴肼
分子式:
C₁₃H₁₄N₄O 分子量: 242.28 g/mol 沸点: 454 溶点: 170…172 °C 密度: 1.31 g/cm³ (20 °C) |
MDL编号:
MFCD00003013 CAS号: 140-22-7 EINECS: 205-403-7 Merck Index: 13,03353 |
|
产品技术规格
Assay | Min. 97.0 % |
Suited for Cr6+ reagent | Passes test |
Melting point | 171 - 173 °C |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.1 % |
Insolubility in methanol | Max. 100 ppm |