对三联苯 99+%, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 1,4-二苯基苯
137920250 137921000
ACRO137920250EA 0 CNY
ACRO137920250 ACRO137921000
对三联苯 99+%, pure
对三联苯
分子式: C₁₈H₁₄
沸点: 383 °C (760 mmHg)
溶点: 209…216 °C
密度: 1,234 g/cm³ (0 °C)
闪点: 207 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003061
CAS号: 92-94-4
EINECS: 202-205-2
ADR: 9,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light beige Glistening crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 211 to 216 °C
GC ≥99.0 %