2-苯基苯酚 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
Synonyms:
2-羟基联苯
130760050
130765000
ACRO130760050EA
0
CNY
ACRO130760050
ACRO130765000
2-苯基苯酚 99+%
2-苯基苯酚
分子式:
C₁₂H₁₀O 分子量: 170.21 g/mol 沸点: 280…286 °C (1013 hPa) 溶点: >56 °C 密度: 1.21 g/cm³ 闪点: 123 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00002208 CAS号: 90-43-7 EINECS: 201-993-5 UN号: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 12,07458 |
产品技术规格
Appearance | White to off-white Crystalline flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 56 to 59 °C |
GC | ≥99.0 % |