盐酸 1,128% w/v zA
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
VWRC86132.290EA 304 CNY
VWRC86132.290 VWRC86132.360
盐酸 1,128% w/v zA
盐酸
分子式: HCl
分子量: 36.46 g/mol
MDL编号: MFCD00011324
CAS号: 7647-01-0
现在订购
产品技术规格
Assay (w/v) 1.118 - 1.138 %