4,4′-二溴联苯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
212081000 212085000
ACRO212081000EA 0 CNY
ACRO212081000 ACRO212085000
4,4′-二溴联苯 99%
4,4′-二溴联苯
分子式: C₁₂H₈Br₂
沸点: 357 °C (1013 hPa)
溶点: 165…169 °C
密度: 1,867 g/cm³ (20 °C)
闪点: >100 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000101
CAS号: 92-86-4
EINECS: 202-198-6
UN号: 3152
ADR: 9,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
GC ≥98.5 %