均三甲苯基磺酰氯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
125590250 125591000 125595000
ACRO125590250EA 0 CNY
ACRO125590250 ACRO125591000 ACRO125595000
均三甲苯基磺酰氯 99%
均三甲苯基磺酰氯
分子式: C₉H₁₁ClO₂S
沸点: 150 °C (20 mmHg)
溶点: 53…57 °C
闪点: >110 °C
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00007434
CAS号: 773-64-8
EINECS: 212-257-8
UN号: 3261
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
Titration Argentometric ≥98.5 % (ex Cl)