三甲基氢醌 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2,3,5-三甲基-1,4-苯二酚, 2,3,5-三甲基对苯二酚
140151000 140155000
ACRO140151000EA 0 CNY
ACRO140151000 ACRO140155000
三甲基氢醌 97%
三甲基氢醌
分子式: C₉H₁₂O₂
分子量: 152.19 g/mol
沸点: 295
溶点: 169…174 °C
闪点: 191 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002346
CAS号: 700-13-0
EINECS: 211-838-3
UN号: 3077
ADR: 9 III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to beige to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 174 °C
GC ≥96.0 %