2,4,6-三甲基苯甲酰氯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2,4,6-Trimethylbenzene-1-carbonyl chloride, 2,4,6-Trimethylbenzoyl Chloride
244280100 244280500
ACRO244280100EA 0 CNY
ACRO244280100 ACRO244280500
2,4,6-三甲基苯甲酰氯 98%
2,4,6-三甲基苯甲酰氯
分子式: C₁₀H₁₁ClO
沸点: 143…146 °C (60 mmHg)
密度: 1,0967 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00013650
CAS号: 938-18-1
EINECS: 213-339-6
UN号: 3265
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5280 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %