对伞花烃 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
4-异丙基甲苯, 对异丙基甲苯
111760010
111760025
111762500
ACRO111760010EA
0
CNY
ACRO111760010
ACRO111760025
ACRO111762500
对伞花烃 99+%
对伞花烃
分子式:
C₁₀H₁₄ 分子量: 134.22 g/mol 沸点: 176…178 °C (760 mmHg) 溶点: –68 °C 密度: 0.854 g/cm³ 闪点: 47 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00008893 CAS号: 99-87-6 EINECS: 202-796-7 UN号: 2046 ADR: 3 III Merck Index: 13,02792 |
产品技术规格
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤30 APHA |
Specific gravity | (25°C) 0.853 to 0.860 |