百里酚 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 5-甲基-2-异丙基苯酚, 2-异丙基-5-甲基苯酚, 麝香草酚
150331000 150335000
ACRO150331000EA 0 CNY
ACRO150331000 ACRO150335000
百里酚 99%
百里酚
分子式: 2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
分子量: 150.22 g/mol
沸点: 232 °C (760 mmHg)
溶点: 48…52 °C
密度: 0.96 g/cm³
闪点: 102 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002309
CAS号: 89-83-8
EINECS: 201-944-8
UN号: 2430
ADR: 8 III
Merck Index: 13,09476
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b3268b34e160525798cab810087412f9b9a9db6&vid=7293cafb537e97291a403e856ca7fdb0223ba714&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.05 %