对甲基苄胺 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 对甲苄胺
126400250 126401000 126400050
ACRO126400250EA 0 CNY
ACRO126400250 ACRO126401000 ACRO126400050
对甲基苄胺 98%
对甲基苄胺
分子式: C₈H₁₁N
沸点: 195 °C (1013 hPa)
溶点: 13 °C
密度: 0,95 g/cm³
闪点: 75 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008123
CAS号: 104-84-7
EINECS: 203-243-2
UN号: 2735
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5330 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %