间甲基苄胺 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: m-Tolylmethanamine, 3-(Aminomethyl)toluene
155480010 155480050 155480250
ACRO155480010EA 0 CNY
ACRO155480010 ACRO155480050 ACRO155480250
间甲基苄胺 98%
间甲基苄胺
分子式: C₈H₁₁N
沸点: 202…205 °C (760 mmHg)
密度: 0,966 g/cm³
闪点: 80 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008118
CAS号: 100-81-2
EINECS: 202-890-8
UN号: 2735
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %