4′-(三氟甲基)苯乙酮 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 对三氯甲基苯乙酮
214450050 214450010
ACRO214450050EA 0 CNY
ACRO214450050 ACRO214450010
4′-(三氟甲基)苯乙酮 99%
4′-(三氟甲基)苯乙酮
分子式: C₉H₇F₃O
分子量: 188.15 g/mol
沸点: 79…80 °C (8 mmHg)
溶点: 30…33 °C
密度: 0.92 g/cm³
闪点: 84 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000401
CAS号: 709-63-7
EINECS: 211-913-0
UN号: 1325
ADR: 4.1 II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 33 °C
GC ≥98.5 %